Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8162SC ROSS™ pH-Kombinationselektrode mit Schliffdiaphragma
Diese pH-Kombinationselektrode mit Schliffdiaphragma liefert genauere Ergebnisse als herkömmliche Elektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 8162SC
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion™ 8162SC ROSS™ pH-Kombinationselektrode mit Schliffdiaphragma liefert genauere Ergebnisse als herkömmliche Elektroden. Mit dieser Elektrode erhalten Sie in unter 30 Sekunden stabile Messwerte mit einer pH-Genauigkeit von 0,01.
Inhalt:
- 60 ml-Flaschen, Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007
Spezifikation
pH-Kombinationselektrode mit Schliffdiaphragma | |
Beutel | |
0 bis 14 | |
Combination pH Electrode | |
3 M KCl | |
ROSS | |
32°F to 212°F |
Schraubverschluss | |
Glasschaft | |
0 ° bis 100 °C | |
pH-Wert < 0,002/Tag | |
60 ml-Flasche, Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007 | |
0,01 | |
16 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.