Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8115BN ROSS™ Semi-Mikro pH-Kombinationselektrode
Die Thermo Scientific™ Orion 8115BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
347.15 CHF - 356.48 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Combination Semi-micro pH Electrode |
---|---|
Diaphragma | Glasfaser |
Material | Epoxy Körper |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 bis 100 ° C |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10662831
|
Thermo Scientific™
8115BN |
BNC |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10379890
|
Thermo Scientific™
8115SC |
Schraubverschluss |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 8115BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu fünfmal genauer.
- Material: Körper aus Epoxidharz gewährleistet Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit
- pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Internes Bezugssystem: ROSS
- Diaphragma: Glasfaser
- Abmessungen: 165 x 6 mm (6 mm-Abschnitt ist 95 mm lang)
- Genauigkeit pH-Wert: 0.01; Fülllösung: Orion 810007
- Passt in Reagenzgläser, misst Probenvolumina bis zu 0,2 ml
- Nur für wässrige Lösungen
- Mit abnehmbarem Membranschutz
- Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
- Drift liegt unter pH 0.002 pro Tag, sodass eine Neukalibrierung nicht oft erforderlich ist
- Kappendurchmesser: 16 mm
- Für Medizinische, pharmazeutische und Lebensmittellabors, wenn Proben nur in beschränkter Menge verfügbar sind
Spezifikation
Combination Semi-micro pH Electrode | |
Epoxy Körper | |
0 bis 100 ° C | |
3M KCl | |
ROSS | |
32 ° bis 212 ° F | |
95mm |
Glasfaser | |
0 bis 14 | |
< 0.002pH/day | |
Detachable bulb guard | |
0,01 | |
3.7 in. | |
16mm |