Learn More
Organophosphor-Pestizidmischung 665 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acephate∣Isocarbofos∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Triazophos |
| CAS | 30560-19-1, 24353-61-5, 10265-92-6, 950-37-8, 6923-22-4, 56-38-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acephate∣Isocarbofos∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Triazophos |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acephate 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |