Learn More
Organophosphor-Pestizidmischung 624 1000 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Methamidophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Trichlorphon |
| CAS | 8065-48-3, 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 10265-92-6, 56-38-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Methamidophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Trichlorphon |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Demeton (O+S) 1000 μg/mL∣Dichlorvos 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL∣Trichlorphon 1000 μg/mL |