Learn More
Organometallischer Ölstandard, 21-Elemente, 100 μg/g, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Ag | 100μg/g |
| Al | 100μg/g |
| B | 100μg/g |
| Ba | 100μg/g |
| Ca | 100μg/g |
| Cd | 100μg/g |
| Cr | 100μg/g |
| Cu | 100μg/g |
| Fe | 100μg/g |
| Mg | 100μg/g |
| Mn | 100μg/g |
| Mo | 100μg/g |
| Na | 100μg/g |
| Ni | 100μg/g |
| P | 100μg/g |
| Pb | 100μg/g |
| Si | 100μg/g |
| Sn | 100μg/g |
| Ti | 100μg/g |
| V | 100μg/g |
| Zn | 100 μg/g |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 21 Standard für Öl-Element |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Grundöl 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Menge | 50 g |
| Güte | Öl |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch