Learn More
Organometallischer Ölstandard, 21-Elemente, 100 μg/g, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Beskrivelse
Indeholder
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Ag | 100μg/g |
| Al | 100μg/g |
| B | 100μg/g |
| Ba | 100μg/g |
| Ca | 100μg/g |
| Cd | 100μg/g |
| Cr | 100μg/g |
| Cu | 100μg/g |
| Fe | 100μg/g |
| Mg | 100μg/g |
| Mn | 100μg/g |
| Mo | 100μg/g |
| Na | 100μg/g |
| Ni | 100μg/g |
| P | 100μg/g |
| Pb | 100μg/g |
| Si | 100μg/g |
| Sn | 100μg/g |
| Ti | 100μg/g |
| V | 100μg/g |
| Zn | 100 μg/g |
Certificeringer
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-konform
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 21 Standard für Öl-Element |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Grundöl 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Menge | 100 g |
| Güte | Öl |
| Vis mere |
Produkt nur für den Laborgebrauch
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion