Learn More
Organometallischer Ölstandard, 12-Elemente, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11480339 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11480339
Marke: SPEX Certiprep S12500Z
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ag500μg/g
Al500μg/g
Cr500μg/g
Cu500μg/g
Fe500μg/g
Mg500μg/g
Na500μg/g
Ni500μg/g
Pb500μg/g
Si500μg/g
Sn500μg/g
Ti500 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12 Standard für Öl-Element
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix Grundöl 75
Industry Type Petrochemical Testing
Menge 50 g
Güte Öl
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Jede Kompoenente bei 100 μg/g (S12-100), 300 μg/g (S12-300), 500 μg/g (S12-500) oder 900 μg/g (S12-900) in Grundöl 75:
Aluminium
Chrom
Kupfer
Eisen
Blei
Magnesium
Nickel
Silikon
Silber
Natrium
Zinn
Titan
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch