Learn More
Organometallische Butylzinnchloridmischung 2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321876 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321876 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000280DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride
CAS 683-18-1, 1118-46-3, 1461-25-2, 1461-22-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dibutyltin-dichloride 2000 μg/mL∣n-Butyl-tin trichloride 2000 μg/mL∣Tetrabutyltin 2000 μg/mL∣Tributyltin Chloride 2000 μg/mL