Learn More
Organohalogenid-Pestizidmischung 2 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30323601 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323601 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA05050200ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor
CAS 15972-60-8, 309-00-2, 60-57-1, 72-20-8, 58-89-9, 76-44-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungstyp Mixture
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Environmental Testing
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Endrin 99.94 μg/mL∣gamma-HCH 99.94 μg/mL∣Aldrin 99.95 μg/mL∣Heptachlor 99.95 μg/mL∣Dieldrin 99.98 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Alachlor 100.02 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100.02 μg/mL∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) 100.05 μg/mL∣Methoxychlor 100.23 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.