Learn More
3M™ Filter der Serie 6000i zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit Filterverbrauchsanzeige
3M™ Gas- und Dampffilter mit Verschleißanzeige bieten den gleichen Schutz wie die 3M™ Gas- und Dampffilterserie 6000 mit der zusätzlichen Funktion ESLI (End of Service Life Indicator)
Marke:  3M™ 7100030981_CLEAN
Additional Details : Gewicht : 0.78300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15749077
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hilft dem Benutzer, in der geeigneten Umgebung, zu entscheiden, wann der Filter gewechselt werden sollte
  • End-of Service-Life-Indicator (ESLI) befindet sich im Filter, neben der Aktivkohle
  • Da organische Dämpfe durch den Filter gelangen, werden sie auch im ESLI absorbiert
  • Die durchsichtige Filterwand ermöglicht es dem Benutzer, den fortschreitenden Anzeigebalken entsprechend zu überwachen
  • Wenn der Filter bestimmten Dampfkonzentrationen ausgesetzt ist, wird der Benutzer Änderungen am Indikator bemerken. 
  • Bietet beruhigende Sicherheit als Ergänzung zu Ihrem aktuellen Austauschplan und ersetzt in einigen Fällen Ihre aktuellen Praktiken
  • Zur Anzeige der Lebensdauer, basierend auf individuellen Expositions- und Anwendungsmustern der Atmung, entwickelt
  • Die Technologie kann dazu beitragen, die Einhaltung der Atemwegsrichtlinien und Branchenanforderungen eines Unternehmens’ zu verbessern
  • Ob diese Filter für eine konkrete Arbeitsumgebung geeignet sind, kann der Gebrauchsanleitung entnommen werden
  • Filter können für alle 3M™ Halb- und Vollmasken mit Bajonettanschluss verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
EN 14387:2004 +A1:2008,‎ CE-Kennzeichnung
Bajonett
A1
2
Weiß
3M 6051i Wartungs-Lebensdauer-Anzeige
Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt über 65°)
Gas- und Dampf-Filter