Learn More
Abnova™ ORC6L Recombinant Protein Artikelnummer.: 16137512
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ ORC6L Recombinant Protein
Artikelnummer. 16137512
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16137512
Marke: Abnova™ H00023594P01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH63565
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 23594
Molekulargewicht 53.46
Name ORC6L (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MGSELIGRLAPRLGLAEPDMLRKAEEYLRLSRVKCVGLSARTTETSSAVMCLDLAASWMKCPLDRAYLIKLSGLNKETYQSCLKSFECLLGLNSNIGIRDLAVQFSCIEAVNMASKILKSYESSLPQTQQVDLDLSRPLFTSAALLSACKILKLKVDKNKMVATSGVKKAIFDRLCKQLEKIGQQVDREPGDVATPPRKRKKIVVEAPAKEMEKVEEMPHKPQKDEDLTQDYEEWKRKILENAASAQKATAE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias ORC6
Gebräuchliche Bezeichnung ORC6L
Gensymbol ORC6L
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution
Name des Produkts
Abnova™ ORC6L Recombinant Protein >