Learn More
Scientific Industries™ Orbital-Genie Shaker Haftmatte
Artikelnummer. 11371484 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
10 bis 300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
11371484 10 bis 300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11371484 Lieferant Scientific Industries™ Lieferanten-Nr. SI1702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leistungsstarker Orbitalschüttler für große Volumina. Es ist kein weiteres Zubehör erforderlich.
Tisch-Orbitalschüttler mit Haftmatte, die eine ebene Plattform mit haftender Gummimatte bietet, ideal für die Verwendung mit offenen Behältern. Das patentierte Material haftet von Natur aus. Gründlich abspülen, um die Haftung wiederherzustellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 35 mm
Tragkraft (metrisch) 12 kg
Drehzahlbereich 10 bis 300 U/min
Spannung 230 V
Modell Multi Vortex-Genie