Learn More
Scientific Industries Orbital-Genie mit Sperrklemmen
Artikelnummer. 16637662 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
16637662 35 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16637662 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SI1503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Hochleistungs-Orbitalschüttler mit großer Stellfläche und Sperrklemmen. Bietet maximale Flexibilität für den Einsatz von Laborgefäßen verschiedener Größe und Form auf einer einzigen Plattform.
  • Variable Drehzahlen von 10 – 300 U/min bei Orbit-Reversierung
  • Vollständig programmierbar – Zeit, Reversierzeit und Beschleunigungs-/Verzögerungsraten
  • Anpassbare Mischleistung
  • Erzeugen Sie jede Mischwirkung von einem sanften Vortex bis hin zu einer schwallartigen Belüftung für jede Mischwirkung
  • Einfach anzuwendender Timer
  • Wenn der Timer auf einen definierten Grenzwert programmiert ist, zeigt er die Zeit an oder schaltet das Gerät ab
  • Bietet eine außergewöhnliche Kontrolle, Genauigkeit und Kontinuität der Drehzahl
  • Sorgt für einen sanften Anlauf bis zur gewünschten Drehzahl und vermeidet mögliche Verschüttungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 35 mm
Tragkraft (metrisch) 12 kg
Drehzahlbereich 10 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, UK-Stecker
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 38 °C
Wirkleistung 230 W
Stromstärke 1 A
Produkttyp Sperrklemmen
Tragkraft (angloamerikanisch) 26 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 23 in.
Tiefe (metrisch) 590 mm
Abmessungen (L x B) 23 x 20 in.
Abmessungen (L x B) Plattform 18 x 18 in.
Abmessungen (L x B x H) 23 x 20 x 9,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Höhe (metrisch) 241 mm
Länge (angloamerikanisch) 23 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 18 in.
Länge (metrisch) 590 mm
Länge (metrisch) Plattform 460 mm
Breite (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (metrisch) 500 mm
Breite (metrisch) Plattform 460 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 61 lb.
Versandgewicht (metrisch) 28 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 46 lb.
Gewicht (metrisch) 21 kg
Reglertyp Zeit und Geschwindigkeit
Beschreibung Orbital-Genie Sperrklemmen
Display Digitalanzeigen von Zeit und Geschwindigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Orbital-Genie
Enthält Das Gerät wird mit zwei sperrenden und einer nicht sperrenden gepolsterten Klemme geliefert
Motortyp Schrittmotor
Betriebsbedingungen Die Arbeitsfläche, wo der Schüttler platziert wird, muss waagerecht, stabil und rutschfest sein
Plattformausführung Ratschenklemmen
Zeitschaltbereich 1 min bis 99 h