Learn More
Scientific Industries Orbital-Genie für Kolbenklammern
Artikelnummer. 16647662 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
10 bis 300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
16647662 10 bis 300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16647662 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SI1603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungs-Orbitalschüttler mit großer Stellfläche für Standardkolbenklammern. Ideal für Anwendungen mit Kolben oder Bechergläsern unterschiedlicher Größe.
  • Variable Drehzahlen von 10 – 300 U/min bei Orbit-Reversierung
  • Der programmierbare Start sorgt für einen sanften Anlauf bis zur gewünschten Drehzahl und vermeidet mögliche Verschüttungen
  • Der Schrittmotor bietet eine außergewöhnliche Kontrolle, Genauigkeit und Kontinuität der Drehzahl
  • Einfach anzuwendender Timer
  • Wenn der Timer auf einen definierten Grenzwert programmiert ist, zeigt er die Zeit an oder schaltet das Gerät ab
  • Vollständig programmierbar – Zeit, Reversierzeit und Beschleunigungs-/Verzögerungsraten
  • Erzeugen Sie jede Mischwirkung von einem sanften Vortex bis hin zu einer schwallartigen Belüftung für jede Mischwirkung
  • Die Kolbenklammern sind für zusätzliche Festigkeit und Sicherheit aus Edelstahl
  • Auf derselben Plattform können Klemmen unterschiedlicher Größen oder alle in gleichen Größen kombiniert werden
  • Klammern separat erhältlich
  • Doppelseitig klebendes Klebeband und Haftmatte (separat erhältlich) sind Alternativen zu Kolbenklammern für die Befestigung von Gefäßen an der Schüttlerplattform
  • Beide sind ideal für Behälter wie Flaschen und Schalen, die nicht mit herkömmlichen Kolbenklammern befestigt werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 35 mm
Tragkraft (metrisch) 12 kg
Drehzahlbereich 10 bis 300 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 38 °C
Wirkleistung 230 W
Stromstärke 1 A
Produkttyp Kolbenklammern
Tragkraft (angloamerikanisch) 26 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 23 in.
Tiefe (metrisch) 590 mm
Abmessungen (L x B) 23 x 20 in.
Abmessungen (L x B) Plattform 18 x 18 in.
Abmessungen (L x B x H) 23 x 20 x 7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 178 mm
Länge (angloamerikanisch) 23 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 18 in.
Länge (metrisch) 590 mm
Länge (metrisch) Plattform 460 mm
Breite (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (metrisch) 500 mm
Breite (metrisch) Plattform 460 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 54 lb.
Versandgewicht (metrisch) 25 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 46 lb.
Gewicht (metrisch) 21 kg
Reglertyp Zeit und Geschwindigkeit
Beschreibung Tisch-Orbitalschüttler mit großem Fassungsvermögen und für mehrere Gefäße
Display Digitalanzeigen von Zeit und Geschwindigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Orbital-Genie
Enthält Der Schüttler wird mit einer Plattform für Kolben oder Bechergläser verschiedener Größen geliefert (Kolbenklemmen separat erhältlich)
Motortyp Schrittmotor
Betriebsbedingungen Die Arbeitsfläche, wo der Schüttler platziert wird, muss waagerecht, stabil und rutschfest sein
Plattformausführung Kolbenklammern
Zeitschaltbereich 1 min bis 99 h