Learn More
Scientific Industries Orbital-Genie mit Haftmatte
Artikelnummer. 16657662 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
10 bis 300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
16657662 10 bis 300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16657662 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SI1703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Orbitalschüttler für hohe Beanspruchung mit großer Standfläche, ideal für den Einsatz mit offenen Behältern und T-Kolben.
  • Variable Drehzahlen von 10 – 300 U/min bei Orbit-Reversierung
  • Vollständig programmierbar – Zeit, Reversierzeit und Beschleunigungs-/Verzögerungsraten
  • Erzeugen Sie jede Mischwirkung von einem sanften Vortex bis hin zu einer schwallartigen Belüftung für jede Mischwirkung
  • Der programmierbare Start sorgt für einen sanften Anlauf bis zur gewünschten Drehzahl und vermeidet mögliche Verschüttungen
  • Der Schrittmotor bietet eine außergewöhnliche Kontrolle, Genauigkeit und Kontinuität der Drehzahl
  • Einfach anzuwendender Timer
  • Wenn der Timer auf einen definierten Grenzwert programmiert ist, zeigt er die Zeit an oder schaltet das Gerät ab
  • Kolbenklammern können auch auf der Orbital-Genie-Haftmatte verwendet werden, indem die blaue Haftmatte entfernt wird (Klammern separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 35 mm
Tragkraft (metrisch) 12 kg
Drehzahlbereich 10 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, UK-Stecker
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 38 °C
Wirkleistung 230 W
Stromstärke 1 A
Produkttyp Haftmatte
Tragkraft (angloamerikanisch) 26 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Edelstahlplattform mit Haftmatte
Tiefe (angloamerikanisch) 23 in.
Tiefe (metrisch) 590 mm
Abmessungen (L x B) 23 x 20 in.
Abmessungen (L x B) Plattform 18 x 18 in.
Abmessungen (L x B x H) 23 x 20 x 7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 178 mm
Länge (angloamerikanisch) 23 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 18 in.
Länge (metrisch) 590 mm
Länge (metrisch) Plattform 460 mm
Breite (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (metrisch) 500 mm
Breite (metrisch) Plattform 460 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 56 lb.
Versandgewicht (metrisch) 25 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 46 lb.
Gewicht (metrisch) 21 kg
Reglertyp Zeit und Geschwindigkeit
Beschreibung Orbital-Genie Haftmatte
Display Digitalanzeigen von Zeit und Geschwindigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Orbital-Genie
Enthält Der Schüttler wird mit einer anhaftenden Gummimatte für den Einsatz mit Flaschen und Schalen, die sich nicht mit herkömmlichen Klemmen befestigen lassen, geliefert
Motortyp Schrittmotor
Betriebsbedingungen Die Arbeitsfläche, wo der Schüttler platziert wird, muss waagerecht, stabil und rutschfest sein
Plattformausführung Haftmatte
Zeitschaltbereich 1 min bis 99 h