Learn More
3M™ Orangefarbene Schutzoveralls der Kategorie III aus Gewebe auf SMS-Basis
Artikelnummer. p-8003857
Click to view available options
Größe:
Small
Large
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 11933754
Marke: 3M™ 7000089634
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Large
Geschlecht Unisex
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 2-teilig
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse Kategorie III
Höhe (metrisch) 174 bis 181 cm