Learn More
3M™ Orangefarbene Schutzoveralls der Kategorie III aus Gewebe auf SMS-Basis
Click to view available options
Größe:
Small
Large
Packungsgröße:
20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Hood Type | 2-teilig |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Mehr anzeigen |