Learn More
KARTELL Oranger K32 Schlauch
Artikelnummer. 10745972
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
10 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10745972 10 mm 10 Meter
10429951 6 mm 10 Meter
10368461 8 mm 10 Meter
10440142 12 mm 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10745972 Lieferant KARTELL Lieferanten-Nr. 0386700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00 CHF
    64.45 CHF / 10 Meter
    Sparen 8.55 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der orangefarbene K32-Schlauch eignet sich für Gase, nicht korrosive Flüssigkeiten und Säuren mittlerer Konzentration.
Roter Gummi. Nützlich für Gase, nicht korrosive Flüssigkeiten und Säuren mittlerer Konzentration. Erhältlich in verschiedenen Größen ab Kartell Artikelnummern 0386000 bis 0386800. Temperatur: +70 °C/-35 °C SH. A60 +/- 5
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,39 in.
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Gummi
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,55 in.
Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 32,81 in.
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Sterilität Unsteril
Farbe Orange
Produkttyp Gummischlauch