Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange II
Product Code. 10677411 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. 10677411
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 416560250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 633-96-5 | C16H11N2NaO4S | 350.324 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 633-96-5
Summenformel C16H11N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 350.324
MDL-Nummer MFCD00011657
InChI-Schlüssel IGQFKZCLTLAWLO-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 7, C.I. 15510, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 44135675
IUPAC-Name Natrium;4-[2-(2-Oxonaphthalin-1-Yliden)Hydrazinyl]Benzolsulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Orange II
Schmelzpunkt 164.0°C
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 0.93 to 0.98 (P-15/P+15)
Bio. Farbstoff-Komm. Zertifizierung Pass
Farbstoffgehalt 85% min.
Beilstein 16, 274
Merck Index 15, 6953
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 116g/L (30°C).
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 480 to 486nm (c=0.01 g/l, H2O)
Formelmasse 350.32
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Blau bis grün
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Orange(II)
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.