Learn More
Orange G Natriumsalz, rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030270 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10030270 25 g Glasgefäß 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10030270 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. O/0275/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 141°C
CAS 1936-15-8
Farbe Orange
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-Nummer MFCD00012457
Synonym orange g, 7-hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid, sodium e-7-hydroxy-8-phenyldiazenyl naphthalene-1,3-disulfonate
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name (8Z)-7-Oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)Naphthalin-1,3-Disulfonsäure;Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 452.36
PubChem CID 131850556
Formelmasse 452.35g/mol
Verpackung Glasgefäß