Learn More
Melford Orange-G Loading Dye 6X Solution
Beschreibung
6X Concentrated loading dye for molecular biology applications.
6X Concentrated loading dye for molecular biology applications.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Orange-G Loading Dye 6 x Solution |
| CAS | 7732-18-5, 1936-15-8, 56-81-5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Molecular Biology |
| Menge | 25 ml |