Learn More
Orange G-Ladefarbstoff (6X), Glycerinbasis, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Gel-Ladefarbstoff für molekularbiologische Protokolle Der 6X Orange DNA-Ladefarbstoff wird zur Vorbereitung von DNA-Markern und -Proben verwendet, um diese auf Agarose- oder Polyacrylamidgele aufzutragen. Er wird für die Analyse kleiner DNA-Moleküle empfohlen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Enthält: 0.25 % Orange-G und 30 % Glycerin in autoklaviertem DI-Wasser
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Orange G loading dye |
| Namenshinweis | glycerol based |
| Konzentration | 6X |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Farbe | Orange |
| Menge | 50 ml |
| Physikalische Form | Flüssig |