Learn More
Orange G-Ladefarbstoff (6X), Glycerinbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403309
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15403309 25 ml 25 Milliliter
15413309 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403309 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60562.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Gel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gel-Ladefarbstoff für molekularbiologische Protokolle Der 6X Orange DNA-Ladefarbstoff wird zur Vorbereitung von DNA-Markern und -Proben verwendet, um diese auf Agarose- oder Polyacrylamidgele aufzutragen. Er wird für die Analyse kleiner DNA-Moleküle empfohlen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Enthält: 0.25 % Orange-G und 30 % Glycerin in autoklaviertem DI-Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orange G loading dye
Namenshinweis glycerol based
Konzentration 6X
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Farbe Orange
Menge 25 ml
Physikalische Form Flüssig