Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange G
Artikelnummer. 10371691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10371691 10 g Glasflasche 10 Gramm
10248433 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371691 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 416550100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1936-15-8
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.36
MDL-Nummer MFCD00012457
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
PubChem CID 131850556
IUPAC-Name (8Z)-7-Oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)Naphthalin-1,3-Disulfonsäure;Natrium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orange G
Schmelzpunkt 141.0°C
Namenshinweis Pure
Beilstein 16, 300
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and diethyl ether
Formelmasse 452.35
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g