Learn More
OPTIZYME™ SphI (PaeI), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11964792
Click to view available options
Menge:
500 E
Artikelnummer. 11964792
Marke: Fisher BioReagents BP80291
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...G C A T G^C...3'
3'...C^G T A C G...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 1
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1X OPTIZYME Puffer 1: 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37° C), 10 mM MgCl2 und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 100 %
  • Puffer 2: 50 Bis 100 %
  • Puffer 3: 0 Bis 20 %
  • Puffer 4: 50 Bis 100 %
  • Puffer 5: 0 Bis 20 %
Lagerungspuffer:
  • 10Mm Kaliumphosphat (pH 7.0 bei 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.15 % Triton X-100, 0.5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit SphI ligiert und erneut geschnitten werden.
  • Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten an SphI erforderlich.
  • Kompatible Enden: Hin1II, XceI
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Kann überlappen – keine Auswirkung
    • 5'...m5C GCATGm5C G...3'
  • 3'... Gm5CGTAC Gm5C...5'
  • (Keine Auswirkung auf das Schneiden)
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Kann überlappen – blockiert
    • 5'...TGm6A(N)5GCA TGCT...3'
  • 3'...AC T(N)5CGTm6ACGA...5'
  • (Schneiden ist blockiert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Komponenten 10X OPTIZYME™ Buffer 1
Inkubatortemperatur 37 °C
pH 7.4
Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Sphl ligiert und erneut geschnitten werden
Lagerungspuffer 10mM Potassium Phosphate (pH 7 at 25°C), 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton™ X-100, 0.5mg/mL BSA, 50% Glycerol
Menge 500 E
Schnittstelle GCATG.C
Produkttyp SphI
Form Flüssig