Learn More
OPTIZYME™ Pasl, Fisher BioReagents™
Marke: Fisher Bioreagents BP8073-1
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
5'...C C^C W G G G...3'
3'...G G G W C^C C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10-fach OPTIZYME Puffer AarI, ScaI, PasI
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer AarI, ScaI, PasI: 10 mM Bis-Tris-Propan-HCl (pH 6.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/ml BSA
- Bei 55 °C inkubieren
- Puffer 1: Keine Reaktion
- Puffer 2: Keine Reaktion
- Puffer 3: Keine Reaktion
- Puffer 4: Keine Reaktion
- Puffer 5: Keine Reaktion
- 10mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C),100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- Inkubation bei 37 °C führt zu einer 30%igen Aktivität.
- Mehr als 10-fache Überverdauung mit Pasl führt zu Star-Aktivität
Methylierungseffekte:
Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
Dcm: Vollständige Überlappung – keine Auswirkung
- CCm5CWGGG
Spezifikation
10 U/μl | |
37°C | |
>90 % der DNA-Fragmente können nach einer 10-fachen Überverdauung mit Pasl ligiert und erneut geschnitten werden | |
Den Behälter dicht geschlossen halten | |
CC.CWGGG | |
Flüssig |
>50% Glycerin, 25 to 50% Water | |
7.4 | |
10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol | |
200 U | |
PasI |