Learn More
OPTIZYME™ NotI, Fisher BioReagents™
452.00 CHF - 495.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μl |
---|---|
Komponenten | 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin |
pH | 7,4 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | >90 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Not l ligiert und erneut geschnitten werden |
Lagerungspuffer | 20 mM Tris HCl (pH 7,8 bei 25 °C), 100 mM NaCl, 0,1 mm EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton™ X-100, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11944842
|
Fisher Bioreagents
BP8004-5 |
1.000 U |
495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11934842
|
Fisher Bioreagents
BP8004-1 |
300 U |
452.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
5'...G C^G G C C G C...3'
3'...C G C C G G^C G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
- 1x OPTIZYME Puffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0.1 mg/ml BSA.
- Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern
- Puffer 1: 0 Bis 20 %
- Puffer 2: 20 Bis 50 %
- Puffer 3: 100 %
- Puffer 4: 0 Bis 20 %
- Puffer 5: 20 Bis 50 %
20 mM Tris-HCl (pH 7.8 bei 25 °C), 100 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.02 % Triton X-100, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin.
Ligation und erneutes Schneiden:
Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit NotI ligiert und erneut geschnitten werden.
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten NotI erforderlich.
Kompatible Enden: Bsp120I, CfrI, Eco52I.
Methylierungseffekte:
Dam: nie überlappend – keine Auswirkung.
Dcm: nie überlappend – keine Auswirkung.
CpG: vollständige Überlappung – blockiert.
- GCGGCCGC
Specifications
10 U/μl | |
7,4 | |
20 mM Tris HCl (pH 7,8 bei 25 °C), 100 mM NaCl, 0,1 mm EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton™ X-100, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin | |
GC.GGCCGC | |
Flüssig |
25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin | |
>90 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Not l ligiert und erneut geschnitten werden | |
Den Behälter dicht geschlossen halten | |
NotI |