Learn More
OPTIZYME™ NotI, Fisher BioReagents™
Marke:  Fisher Bioreagents BP8004-1
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11934842
  • 452.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
5'...G C^G G C C G C...3'
3'...C G C C G G^C G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
  • 1x OPTIZYME Puffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0.1 mg/ml BSA.
  • Bei 37 °C inkubieren
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 3
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern
  • Puffer 1: 0 Bis 20 %
  • Puffer 2: 20 Bis 50 %
  • Puffer 3: 100 %
  • Puffer 4: 0 Bis 20 %
  • Puffer 5: 20 Bis 50 %
Lagerungspuffer:
20 mM Tris-HCl (pH 7.8 bei 25 °C), 100 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.02 % Triton X-100, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin.
Ligation und erneutes Schneiden:
Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit NotI ligiert und erneut geschnitten werden.
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten NotI erforderlich.
Kompatible Enden: Bsp120I, CfrI, Eco52I.
Methylierungseffekte:
Dam: nie überlappend – keine Auswirkung.
Dcm: nie überlappend – keine Auswirkung.
CpG: vollständige Überlappung – blockiert.
  • GCGGCCGC
  • (Schneiden ist blockiert)
  • EcoKI: nie überlappend – keine Auswirkung.
  • EcoBI: keine Überlappung – keine Auswirkung.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    10 U/μl
    7,4
    20 mM Tris HCl (pH 7,8 bei 25 °C), 100 mM NaCl, 0,1 mm EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton™ X-100, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin
    300 U
    NotI
    25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin
    >90 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Not l ligiert und erneut geschnitten werden
    Den Behälter dicht geschlossen halten
    GC.GGCCGC
    Flüssig
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation