Learn More
OPTIZYME™ NheI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
500 E
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
5'...G^C T A G C...3'
3'...C G A T C^G...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1X OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 100 %
- Puffer 2: 20 Bis 50 %
- Puffer 3: 0 Bis 20 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 0 Bis 20 %
- 10mM Tris-HCl (pH 8.0 bei 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- Eine geringe Salzkonzentration, eine hohe Glycerin-Konzentration (> 5 %), ein pH-Wert von > 8.0 oder ein hoher Enzymüberschuss können zu Star-Aktivität führen.
- NheI wird ei Salzkonzentrationen über 100 mM gehemmt.
- Supercoiled Plasmide können bis zu 10-mal mehr NheI für die vollständige Verdauung benötigen als lineare DNAs (z. B. werden 10 Einheiten benötigt, um 1 μg pBR322-DNA zu spalten).
Methylierungseffekte:
Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
CpG: Kann überlappen – Schneiden ist beeinträchtigt
- 5'...GCTAGm5C G...3'
- 5'...m5C GCTAGm5C G...3'
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin |
| pH | 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >90 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Nhe l ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10mM Tris HCl (pH 8 at 25°C), 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol |
| Inhalt und Lagerung | Den Behälter dicht geschlossen halten |
| Menge | 500 E |
| Schnittstelle | G.CTAGC |
| Produkttyp | NheI |
| Form | Flüssig |