Learn More
OPTIZYME™ NcoI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
500 E
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
5'...C^C A T G G...3'
3'...G G T A C^C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 20 Bis 50 %
- Puffer 2: 20 Bis 50 %
- Puffer 3: 20 Bis 50 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 50 Bis 100 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 25 °C),50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin |
| pH | 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >90 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Nco l ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol |
| Inhalt und Lagerung | Den Behälter dicht geschlossen halten |
| Menge | 500 E |
| Schnittstelle | C.CATGG |
| Produkttyp | NcoI |
| Form | Flüssig |