Learn More
OPTIZYME™ HinfI, Fisher BioReagents™
Beschreibung
5'...G^A N T C...3'
3'...C T N A^G...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 5
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1X OPTIZYME Puffer 5: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 0 Bis 20 %
- Puffer 2: 20 Bis 50 %
- Puffer 3: 50 Bis 100 %
- Puffer 4: 50 Bis 100 %
- Puffer 5: 100 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- 5'...GANTm5C G...3'
- 5'...m5C GANTm5C G...3'
- 5'...TGm6ANTC(N)5 TGCT...3'
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Komponenten | 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Haell ligiert und erneut geschnitten werden |
| Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
| Inhalt und Lagerung | Den Behälter dicht geschlossen halten |
| Menge | 2000 E |
| Schnittstelle | G.ANTC |
| Produkttyp | HinfI |
| Form | Flüssig |