Learn More
OPTIZYME™ HindIII, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11954842
Change view
Click to view available options
Menge:
15.000 E
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11954842 15.000 E 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11954842 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP80065
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...A^A G C T T...3'
3'...T T C G A^A...5'
Supplied with: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity:
  • 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/ml BSA
  • Incubate at 37°C
Enzyme Activity in OPTIZYME buffers:
  • Buffer 1: 0 - 20%
  • Buffer 2: 20 - 50%
  • Buffer 3: 0 - 20%
  • Buffer 4: 50 - 100%
  • Buffer 5: 100%
Storage Buffer:
10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 250mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol
Ligation and Re-cleavage:
More than 95% of the DNA fragments can be ligated and recut after a 50-fold over-digestion with HindIII.
Digestion of Agarose-embedded DNA:
A minimum 5 units of HindIII is required for the complete digestion of 1μg of agarose-embedded lambda DNA in 16 hours.
Methylation Effects:
Dam: Never overlaps - no effect
Dcm: Never overlaps - no effect
CpG: Never overlaps - no effect
EcoKI: Never overlaps - no effect
EcoBI: May overlap - cleavage impaired
  • 5'...TGm6AAGCTT(N)3 TGCT...3'
  • 3'...AC TTCGAA(N)3m6ACGA...5'
  • (Cleavage is impaired)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin, 1 bis 2,5 % Kaliumchlorid
    Inkubatortemperatur 37 °C
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >95% of DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digestion with HaeIII
    Lagerungspuffer 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 250mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
    Menge 15.000 E
    Schnittstelle A.AGCTT
    Produkttyp HindIII
    Form Flüssig