Learn More
OPTIZYME™ EcoRI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-4362819
Click to view available options
Menge:
15.000 E
25.000 E
Konzentration:
10 U/μl
50 U/μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11924842
Marke: Fisher BioReagents BP80035
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...G^A A T T C...3'
3'...C T T A A^G...5'
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer EcoRI: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.02 % Triton X-100 und 0.1 mg/ml BSA.
  • Bei 37 °C inkubieren
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME EcoRI-Puffer
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 0 Bis 20 %
  • Puffer 2: Keine Reaktion
  • Puffer 3: 100 %
  • Puffer 4: Keine Reaktion
  • Puffer 5: 100 % ™
™ Star-Aktivität tritt bei mehr als 5-facher Überverdauung auf (5 Einheiten x 1 Stunde)
Lagerungspuffer:
10mM Kaliumphosphat (pH 7.4 bei 25 °C), 300 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/ml BSA, 0.15 % Triton X-100 und 50 % (v/v) Glycerin.
Ligation und erneutes Schneiden:
Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können mit EcoRI nach einer 50-fachen Überverdauung ligiert und erneut geschnitten werden.
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten von EcoRI erforderlich.
Hinweis: Eine niedrige Salzkonzentration, ein großer Überschuss des Enzyms, pH-Werte > 8.0 oder der Ersatz von Mg2+ durch Mn2+ kann zu einer Star-Aktivität führen.
Kompatible Enden: XapI, MunI, TasI.
Methylierungseffekte:
Dam: nie überlappend – keine Auswirkung.
Dcm: nie überlappend – keine Auswirkung.
CpG: kann überlappen – Schneiden ist beeinträchtigt.
  • 5'...m5C GAATTm5C G...3'
  • 3'... Gm5CTTAA Gm5...5'
  • EcoKI: nie überlappend – keine Auswirkung.
  • EcoBI: kann überlappend – keine Auswirkung.
    • 5'...TGm6AATTC(N)4TGCT...3'
  • 3'...AC TTAAG(N)4m6ACGA...5'
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 25 to 50% Water, >50% Glycerin, 2.5 to10% Sodium Chloride
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >90 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit EcoRI ligiert und erneut geschnitten werden
    Lagerungspuffer 10mM Potassium Phosphate (pH 7.4 at 25°C), 300mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mL BSA, 0.15% Triton™ X-100, 50% Glycerol
    Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
    Menge 15.000 E
    Schnittstelle G.AATTC
    Produkttyp EcoRI
    Form Flüssig