Learn More
OPTIZYME™ DNA-Polymerase I, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 12817172
Click to view available options
Menge:
2500 E
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 12817172
Marke: Fisher BioReagents BP81095
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
OPTIZYME™ DNA Pol I ist eine vorlagenabhängige DNA-Polymerase, die 5'->3' DNA-Synthese katalysiert und 3'->5'-Exonuklease, 5'->3' Exonuklease sowie RNase-H-Aktivität aufweist.
Anwendungen und Merkmale:
  • OPTIZYME DNA Polymerase I markiert DNA durch Nick-Übersetzung in Verbindung mit DNase I.
  • Second-strang-cDNA-Synthese in Verbindung mit RNase H.
  • Einbindung modifizierter Nukleotide (z. B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszierend markierte Nukleotide).
  • Aktiv in Puffern für OPTIZYME Restriktionsenzyme und reverse Transkriptasen.
Im Lieferumfang enthalten:
10-fach OPTIZYME DNA Pol I Puffer: 500 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 25 °C); 100 mM MgCl2; 10 mM DTT
Quelle: E. Coli-Zellen mit einem geklonten polA-Gen für E.Coli
Qualitätskontrolle:
Endodeoxyribonuklease-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Farbe Farblos
pH 7,5
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Polymerase-I-markiert DNA durch Nicktranslation in Verbindung mit DNase I, Zweistrang-cDNA-Synthese in Verbindung mit RNase H, Einbindung modifizierter Nucleotide, Reverse Transkriptasen
Lagerungspuffer OPTIZYME™ DNA Pol I Puffer 10x:Tris HCl 500 mM (7,5 pH bei 25 °C), MgCl2 100 mM, DTT 10 mM
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle E. coli-Zellen mit einem geklonten polA-Gen
Menge 2500 E
Produkttyp DNA Polymerase I
Form Flüssig