Learn More
OPTIZYME™ DdeI (HpyF31), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11984812
Change view
Click to view available options
Menge:
500 E
Produkttyp:
DdeI
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Produkttyp unitSize
11984812 500 E DdeI 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11984812 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP80601
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
5'...C^T N A G...3'
3'...G A N T^C...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
  • Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
    • Puffer 1: 20 Bis 50 %
    • Puffer 2: 20 Bis 50 %
    • Puffer 3: 20 Bis 50 %
    • Puffer 4: 100 %
    • Puffer 5: 20 Bis 50 %
    Lagerungspuffer:
    • 10 mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
    l
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einem 50-fachen Überverdau mit DdeI ligiert und erneut geschnitten werden.
  • Kompatible Enden: BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, Eco81I
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Kann überlappen – Auswirkung unbestimmt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 10 U/μl
Komponenten 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin
Inkubatortemperatur 37 °C
pH 7.4
Zur Verwendung mit (Anwendung) > 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Ddel ligiert und erneut geschnitten werden
Lagerungspuffer 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin
Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
Menge 500 E
Schnittstelle C.TNAG
Produkttyp DdeI
Form Flüssig