Learn More
OPTIZYME™ BglI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11954802
Change view
Click to view available options
Menge:
2000 E
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11954802 2000 E
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11954802 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP80461
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
5'...G C C N N N N^N G G C...3'
3'...C G G N^N N N N C C G...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 3
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1X OPTIZYME Puffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 0 Bis 20 %
  • Puffer 2: 50 Bis 100 %
  • Puffer 3: 100 %
  • Puffer 4: 0 Bis 20 %
  • Puffer 5: 100 %
Lagerungspuffer:
  • 10mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 25 °C), 300 mM NaCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit BglI ligiert und erneut geschnitten werden.
  • Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten an BglI erforderlich.
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • Dcm: Kann überlappen – keine Auswirkung
    • 5'...GCm5CW GGNNGGC...3'
  • 3'...CG GWm5CCNNCCG...5'
  • (Keine Auswirkung auf das Schneiden)
  • CpG: Kann überlappen – Schneiden ist beeinträchtigt
    • 5'...GCm5C G(N)3m5C GGC...3'
  • 3'...CG Gm5C(N)3 Gm5CCG...5'
  • (Keine Auswirkung auf das Schneiden)
    • 5'...GCC(N)5GGm5C G...3'
  • 3'...CGG(N)5CC Gm5C...5'
  • (Schneiden ist beeinträchtigt)
    • 5'...m5C GCC(N)5GGm5C G...3'
  • 3'... Gm5CGG(N)5CC Gm5C...5'
  • (Schneiden ist beeinträchtigt)
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7,4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Bgll ligiert und erneut geschnitten werden
    Lagerungspuffer 10 mM Tris HCl (pH 7,5 bei 25 °C), 300 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mm EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin
    Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
    Menge 2000 E
    Schnittstelle GCCNNNN.NGGC
    Produkttyp BglI
    Form Flüssig