Learn More
OPTIZYME™ BclI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11924812
Click to view available options
Menge:
3000 E
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11924812
Marke: Fisher BioReagents BP80531
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...T^G A T C A...3'
3'...A C T A G^T...5'
Supplied with: 10X OPTIZYME Buffer 2
Conditions for 100% Activity:
  • 1X OPTIZYME Buffer 2: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 50mM NaCl and 0.1mg/ml BSA
  • Incubate at 55°C
Enzyme Activity in OPTIZYME buffers:
  • Buffer 1: 20 - 50%
  • Buffer 2: 100%
  • Buffer 3: 20 - 50%
  • Buffer 4: 100%™
  • Buffer 5: 20 - 50%
™Star activity appears at a greater than 5-fold over-digestion
Storage Buffer:
  • 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol
  • Ligation and Re-cleavage:
  • More than 95% of the DNA fragments can be ligated and re-cut after 10-fold over-digestion with BclI.
  • Notes:
    • Incubation at 37°C results in 50% activity.
    • Greater than 15-fold overdigestion with BclI may result in star activity.
    • Assayed using lambda DNA (dam-)
    • BclI is blocked by dam methylation. To avoid dam methylation, use a dam-, dcm- strain.
    Compatible Ends: BamHI, BglII, Bsp143I, MboI, PsuI
    Methylation Effects:
    Dam: Completely overlaps - blocked
    • TGm6ATCA
  • (Cleavage is blocked)
  • Dcm: Never overlaps - no effect
  • CpG: Never overlaps - no effect
  • EcoKI: Never overlaps - no effect
  • EcoBI: May overlap - blocked
    • 5'...TGm6A TCA(N)5 TGCT...3'
  • 3'...AC Tm6AGT(N)5m6ACGA...5'
  • (Cleavage is blocked)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin
    Inkubatortemperatur 55 °C
    pH 7.4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >95% of DNA fragments can be ligated and re-cut after 10-fold over-digestion with BclI
    Lagerungspuffer 10 mM Tris HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin
    Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
    Menge 3000 E
    Schnittstelle T.GATCA
    Produkttyp BcII
    Form Flüssig