Learn More
OPTIZYME™ BamHI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11974842
Change view
Click to view available options
Menge:
12.500 E
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11974842 12.500 E 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11974842 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP80055
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...G^G A T C C...3'
3'...C C T A G^G...5'
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1-fach OPTIZYME Puffer BamHI: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0 bei 37 °C), 5 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.02 % Triton X-100 und0.1 mg/ml BSA.
  • Bei 37 °C inkubieren
Im Lieferumfang enthalten: 10-fach OPTIZYME BamHI Puffer
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 20 bis 50 % ™
  • Puffer 2: 100 %
  • Puffer 3: 20 Bis 50 %
  • Puffer 4: 100 % ™
  • Puffer 5: 50 bis 100 % ™
™Star-Aktivität tritt bei mehr als 5-facher Überverdauung auf (5 Einheiten × 1 Stunde)
Lagerungspuffer:
10 mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C),200 mM NaCl,1 mM DTT,0.1 mM EDTA,0.15 % Triton X-100, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin.
Ligation und erneutes Schneiden:
Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit BamHI ligiert und erneut geschnitten werden.
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten an BamHI erforderlich.
Hinweis: Eine geringe Salzkonzentration, eine hohe Glycerin-Konzentration (> 5 %), ein pH-Wert von > 8.0 oder ein hoher Enzymüberschuss können zu Star-Aktivität führen.
Kompatible Enden: BclI, BglII, Bsp143I, MboI, PsuI.
Methylierungseffekte:
Dam: vollständige Überlappung; keine Auswirkung.
Dcm: möglicherweise Überlappung; keine Auswirkung.
CpG: möglicherweise Überlappung; keine Auswirkung.
EcoKI: nie überlappend – keine Auswirkung.
EcoBI: keine Überlappung – keine Auswirkung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Komponenten 25 bis 50 % Wasser, >50    % Glycerin, 1 bis 2,5 % Natriumchlorid
Inkubatortemperatur 37 °C
pH 7.4
Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit BamHl ligiert und erneut geschnitten werden
Lagerungspuffer 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 200mM NaCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton™ X-100, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
Menge 12.500 E
Schnittstelle G.GATCC
Produkttyp BamHI
Form Flüssig