Learn More
OPTIZYME™ Alkaline Phosphatase, Fisher BioReagents™
375.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 U/μl |
---|---|
Farbe | Farblos |
pH | 7.4 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dephosphorylat-Klonierungsvektor-DNA (min. 10 bei 37 °C), schnelle Thermoinaktivierung (min. 5 bei 75 °C), Nucleotid-Abbau vor Sequenzierung von PCR-Produkten, aktiv bei Nucleotiden, Proteindephosphorylierung, Restriktion En |
Lagerungspuffer | OPTIZYME™ AP Buffer 10X : Tris HCl 100mM (8 pH at 37°C), MgCl2 50mM, KCl 1M, Triton™ X-100 0.2%, BSA 1mg/mL |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12897142
|
Fisher Bioreagents
BP8097-5 |
3000 U |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
OPTIZYME™ AP ist eine neuartige alkalische Phosphatase, die die Freisetzung von 5'- und 3'-Phosphatgruppen aus DNA, RNA und Nukleotiden in 10 min katalysiert
Anwendungen und Merkmale:
- OPTIZYME™ Alkaline Phosphatase dephosphoryliert Klonierungsvektor-DNA (10 min bei 37 °C)
- Schnelle Thermoinaktivierung (5 min bei 75 °C)
- Gleichzeitiger Verdau und Dephosphorylierung von Vektor-DNA
- Ein Protokoll für alle Arten von DNA-Enden
- Nukleotid-Abbau vor der Sequenzierung von PCR-Produkten
- Aktiv an Nukleotiden
- Protein-Dephosphorylierung
- Aktiv in allen OPTIZYME Restriktionsenzympuffern
Im Lieferumfang enthalten:
10X OPTIZYME AP-Puffer: 100 mM Tris-HCl (pH 8.0 bei 37 °C), 50 mM MgCl2, 1 M KCl, 0.2 % (v/v) Triton X-100, 1 mg/ml BSA
Quelle: E. coli-Zellen mit einem geklonten bakteriellen alkaline-Phospahatase-Gen
Qualitätskontrolle:
- Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-frei
- Funktional getestet auf Dephosphorylierung von 5'-Termini von überhängender, geschnittener und stumpfer DNA
Spezifikation
1 U/μl | |
7.4 | |
OPTIZYME™ AP Buffer 10X : Tris HCl 100mM (8 pH at 37°C), MgCl2 50mM, KCl 1M, Triton™ X-100 0.2%, BSA 1mg/mL | |
E. coli-Zellen mit einem geklonten bakteriellen Alkaline-Phospahatase-Gen | |
Fest |
Farblos | |
Dephosphorylat-Klonierungsvektor-DNA (min. 10 bei 37 °C), schnelle Thermoinaktivierung (min. 5 bei 75 °C), Nucleotid-Abbau vor Sequenzierung von PCR-Produkten, aktiv bei Nucleotiden, Proteindephosphorylierung, Restriktion En | |
-20 °C | |
Alkaline Phosphatase |