Learn More
OPTIZYME™ AarI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11944822
Click to view available options
Menge:
125 E
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11944822
Marke: Fisher BioReagents BP80691
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
5'...C A C C T G C (N)4 ^...3'
3'...G T G G A C G (N)8 ^...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10-fach OPTIZYME Puffer AarI, ScaI, PasI und 50-fache Oligonukleotide
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1-fach OPTIZYME Puffer AarI, ScaI, PasI: 10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6.5 bei37° C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/ml BSA
  • 0.5μM an Oligonukleotid
  • Bei 37 °C inkubieren
  • Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
    • Puffer 1: Keine Reaktion (+Oligonukleotid)
  • Puffer 2: Keine Reaktion (+Oligonukleotid)
  • Puffer 3: 0 bis 20 % (+Oligonukleotid)
  • Puffer 4: Keine Reaktion (+Oligonukleotid)
  • Puffer 5: 0 bis 20 % (+Oligonukleotid)
  • Lagerungspuffer:
    • 10mM Kaliumphosphat (pH 7.4 bei25° C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.2 mg/ml BSA und50 % (v/v) Glycerin
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 10-fachen Überverdauung mit AarI ligiert und erneut geschnitten werden.
  • Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten an AarI erforderlich.
  • Hinweise:
    • Für die Spaltung mit AARI sind mindestens zwei Kopien der Erkennungssequenz erforderlich
    • 0.5 μM-Oligonukleotid verbessert die Spaltung von DNAs, insbesondere von solchen mit einer einzelnen Aarl-Stelle.
    • Ein mehr als 10-facher Überverdau mit AarI kann zu Star-Aktivität führen.
    • AarI kann mit der gespaltenen DNA verbunden bleiben. Dies kann eine DNA-Bandenverlagerung während der Elektrophorese zur Folge haben. Verwenden Sie zur Vermeidung atypischer DNA-Bandenmuster den 6-fachen DNA Ladepuffer und die SDS-Lösung für die Probenvorbereitung oder erhitzen Sie die verdaute DNA in Gegenwart von SDS vor der Elektrophorese.
    Methylierungseffekte:
    Dam: Nie überlappend – keine Auswirkung
    Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
    CpG: Kann überlappen – Schneiden ist beeinträchtigt
    • 5'...CACCTGm5C G...3'
  • 3'...GTGGAC Gm5C...5'
  • (Schneiden ist beeinträchtigt)
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Kann überlappen – Auswirkung unbestimmt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 2 U/μl
    Komponenten 25 bis 50 % Wasser, >50 % Glycerin
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7.4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 10-fachen Überverdauung mit Aarl ligiert und erneut geschnitten werden
    Lagerungspuffer 10mM Potassium Phosphate (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
    Menge 125 E
    Schnittstelle CACCTGC
    Produkttyp Aarl
    Form Flüssig