Learn More
Thermo Scientific™ Wahlmöglichkeiten und Zubehör für Thermo Scientific™ Heracell™ 150i und 240i CO2 Inkubatoren
Artikelnummer. 10121863 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10121863 Edelstahl 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10121863 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50058672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00 CHF
    329.44 CHF / 2 Stück
    Sparen 66.56 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Heracell 150i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Heracell 150i
Material Edelstahl
Typ Probenfläschchenträger
Breite (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (metrisch) 1,27 cm