Learn More
Corning™ Zusätzlicher Aufsatz
For use with various sizes of tubes.
45.02 CHF - 85.39 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Optionaler Kopf |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Corning™ LSE™ Vortex-Mixer |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11981981
|
Corning™
480107 |
Röhrchen, 2 x 50 ml |
85.39 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11961981
|
Corning™
480105 |
12 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen |
45.02 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11971981
|
Corning™
480106 |
Röhrchen, 4 x 15 ml |
85.39 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
This is an optional head for tubes, held horizontally, for use with Corning™ LSE™ Vortex Mixer.Spezifikation
Optionaler Kopf | |
Corning™ LSE™ Vortex-Mixer |