Learn More
Liebherr™ MediLine Ultratiefkühltruhe
Diese Kühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher Proben im Labor. Liebherr™ Umluftkühlgeräte sind mit kunststoffbeschichteten Rastereinlagen sowie Innenbehältern aus Kunststoff ausgestattet.
Marke: Liebherr™ 9590583
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Sturdy castors measure 100mm diameter each
- Two castors povided with brakes to ensure stability
- Suitable for models GKPv, GGPv, BKPv and BGPv
Spezifikation
Optional Caster Set | |
For use with model GKPv 1490, GKPv 1470, GGPv 1490, GGPv 1470 refrigerators and freezers | |
100 mm |
Set of 4, brakes on 2 | |
133 mm |