Learn More
SHP Steriltechnik AG Option V Laboklav 25, Staubsauger
Beschreibung
- Permanenter oder fraktionierter Vorvakuum für optimale Luftentfernung
- Sicheres Eindringen von Dampf in Sterilisationsgegenstände, die schwer zu entlüften sind
- Reproduzierbare Sterilisationsergebnisse gemäß DIN 58951-2
- Trocknungsvakuum für effiziente Nachtrocknung verpackter Artikel
- Kondensat wird zuverlässig aus der Verpackung entfernt
- Es vermeidet die Notwendigkeit eines zusätzlichen Transfers in einen Trockenschrank
- Geeignet für feste, feuchte oder verpackte Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklaven, Laboklav 25, Laboklav ECO |
| Modell | Option V Laboklav 25 und ECO |
| Produkttyp | Autoklav-Vakuum |