Learn More
Grant Instruments™ Thermostatische Allzweckumwälzbäder
Artikelnummer. p-8328231
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12777819
Marke: Grant Instruments™ TC120P12
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die vielseitig einsetzbaren Optima Heizthermostate im mittleren Leistungsbereich mit Kunststoffbehälter und umfangreicher Ausstattung eignen sich für die meisten Anwendungen mit genauer Temperaturregelung.
  • Stabilität ±0.05 °C.
  • Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
  • Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Visueller Alarm
  • Eingebauter Pumpe für externe Umwälzung
  • Visueller Alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 12 l
Zertifizierung/Konformität DIN 12876
Flussrate 16 l/min
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5° bis 99°C
Externe Umwälzung Nein
Enthält TC120 Umwälzthermostat und P12-Bad
Max. Druck 210 mbar
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Breite (metrisch) 340 mm
Innenbreite (metrisch) 155 mm
Höhe (metrisch) 180 mm
Tiefe (metrisch) 412 mm
Innentiefe (metrisch) 280 mm
Gewicht (metrisch) 3,4 kg (Behälter)
Spannung 120/230 V