Learn More
Grant Instruments™ Thermostatische Allzweckumwälzbäder
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stabilität ±0.05 °C.
- Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
- Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
- Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- Fester Übertemperaturschutz
- 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Visueller Alarm
- Eingebauter Pumpe für externe Umwälzung
- Visueller Alarm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 18 l |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12876 |
| Flussrate | 16 l/min |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5° bis 99°C |
| Externe Umwälzung | Ja |
| Enthält | TC120 Umwälzthermostat und P18-Bad |
| Max. Druck | 210 mbar |
| Breite (metrisch) | 340 mm |
| Innenbreite (metrisch) | 155 mm |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Mehr anzeigen |