Learn More
Grant Instruments™ Digitale, beheizte Hochleistungsumwälzbäder, Serie TXF200
Artikelnummer. 12717859
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
26 l
38 l
Abmessungen (L x B x H):
332 x 360 x 215 mm
335 x 187 x 215 mm
535 x 340 x 270 mm
733 x 338 x 260 mm
Temperaturbereich:
-15°C bis +200°C
0°C bis 200°C
Material:
Behälter aus rostfreiem Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12717859
Marke: Grant Instruments™ TXF200ST38
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine hervorragende Leistung für Anwendungen mit einer präzisen Temperaturregelung bis zu 200 °C. Das Grant Optima™ TFX200 Digitale beheizte Umwälzbad gewährleistet dank Intelligent Control Optimisation™ (ICO) eine adaptive Intelligente PID-Temperaturregelung und enthält eine leistungsfähige eingebaute Pumpe.
  • Vollfarbiger QVGA-TFT-Bildschirm mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Temperatur, Pumpendrehzahl und klaren Statussymbolen
  • Externe Sonden TXSEP und TXPEP zur Überwachung und Steuerung der Temperatur von Fernlasten
  • Intuitive Symbole und Menüs ermöglichen eine schnelle und genaue Einrichtung
  • Die USB-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an einen PC oder ein Notebook für die Programmierung oder Datenprotokollierung
  • Einfach zu konfigurierende automatische Temperatureinstellungs und -steuerungsfunktionen
  • TXF200 kann bis zu 10 Programme mit 100 Segmenten speichern
  • Leistungsstarke integrierte Pumpe mit mehrstufiger variabler Fördermenge, maximale Fördermenge 23 l/min
  • Zwei-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender für optimale Genauigkeit
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung Variable Hoch- und Tieftemperaturalarmeinstellungen – konfigurierbar zum Schalten eines Relais
  • Optionale Labwise™ PC-Software zur Programmeinrichtung, Datenprotokollierung und für Echtzeit-Kurven
  • Maximaler Kühl-/Heizbereich (abhängig von der Tankgröße): Umgebungstemperatur + 5 bis 99 °C mit Kunststofftank (P) oder -15 bis 200 °C mit Edelstahltank (ST)
  • Stabilität ± 0.01 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 38 l
Flussrate 22 l/min
Temperaturbereich -15°C bis +200°C
Enthält USB- und RS232-Kommunikationsschnittstelle
Material Behälter aus rostfreiem Stahl
Max. Druck 530 mbar
Modell TXF200-ST38
Temperaturstabilität ±0,01°C
Abmessungen (L x B x H) 733 x 338 x 260 mm
Innenbreite (metrisch) 200 mm
Höhe (metrisch) 260 mm
Innentiefe (metrisch) 300 mm
Spannung 120/230 V
Wirkleistung 1840 W
Frequenz 50/60 Hz