Learn More
Grant Instruments™ Optima™ Digitales beheiztes Umwälzbad der Serie TFX200
Beschreibung
- Vollfarbiger QVGA-TFT-Bildschirm mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Temperatur, Pumpendrehzahl und klaren Statussymbolen
- Externe Sonden TXSEP und TXPEP zur Überwachung und Steuerung der Temperatur von Fernlasten
- Intuitive Symbole und Menüs ermöglichen eine schnelle und genaue Einrichtung
- Die USB-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an einen PC oder ein Notebook für die Programmierung oder Datenprotokollierung
- Einfach zu konfigurierende automatische Temperatureinstellungs und -steuerungsfunktionen
- TXF200 kann bis zu 10 Programme mit 100 Segmenten speichern
- Leistungsstarke integrierte Pumpe mit mehrstufiger variabler Fördermenge, maximale Fördermenge 23 l/min
- Zwei-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender für optimale Genauigkeit
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung Variable Hoch- und Tieftemperaturalarmeinstellungen – konfigurierbar zum Schalten eines Relais
- Optionale Labwise™ PC-Software zur Programmeinrichtung, Datenprotokollierung und für Echtzeit-Kurven
- Maximaler Kühl-/Heizbereich (abhängig von der Tankgröße): Umgebungstemperatur + 5 bis 99 °C mit Kunststofftank (P) oder -15 bis 200 °C mit Edelstahltank (ST)
- Stabilität ± 0.01 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 26 l |
| Flussrate | 22 l/min |
| Temperaturbereich | -15 bis +200 °C |
| Enthält | USB- und RS232-Kommunikationsschnittstelle |
| Material | Behälter aus rostfreiem Stahl |
| Max. Druck | 530 mbar |
| Modell | TXF200-ST26 |
| Temperaturstabilität | ±0,01°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 535 x 340 x 270 mm |
| Innenbreite (metrisch) | 200 mm |
| Mehr anzeigen |