Learn More
Grant Instruments™ Optima Brückenplatte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
T Optima Heizthermostat Tank ST5
T Optima Heizthermostatmodelle bis Tanks ST12, 18, 26 und 38
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sichtbares und einfach zu erreichendes Thermostat an Wärme- und Kühlpumpen.Grant Instruments™ Optima Brückenplatte ist für die Verwendung mit Grant Kühlgeräten, Wärme- und Kühlpumpen vorgesehen.
- Für die Verwendung mit Grant Kühlgeräten und Heiz- sowie Kühlthermostaten
- Stellt die Sichtbarkeit/Zugänglichkeit des Thermostats sicher und optimiert gleichzeitig den Platzbedarf auf dem Labortisch
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | T Optima Heizthermostatmodelle bis Tanks ST12, 18, 26 und 38 |