Learn More
Grant Instruments™ Optima Brückenplatte
Sichtbares und einfach zu erreichendes Thermostat an Wärme- und Kühlpumpen. Grant Instruments™ Optima Brückenplatte ist für die Verwendung mit Grant Kühlgeräten, Wärme- und Kühlpumpen vorgesehen.
Marke: Grant Instruments™ T-BSS
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Sichtbares und einfach zu erreichendes Thermostat an Wärme- und Kühlpumpen.Grant Instruments™ Optima Brückenplatte ist für die Verwendung mit Grant Kühlgeräten, Wärme- und Kühlpumpen vorgesehen.
- Für die Verwendung mit Grant Kühlgeräten und Heiz- sowie Kühlthermostaten
- Stellt die Sichtbarkeit/Zugänglichkeit des Thermostats sicher und optimiert gleichzeitig den Platzbedarf auf dem Labortisch
Spezifikation
T Optima Heizthermostat Tank S5 | |
Edelstahl |